文件
AB9610
Sigma-Aldrich
抗-寡糖-2 抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OLIG2(10215)
一般說明
少突胶质细胞转录因子 2(UniProt:Q13516,也称为 Oligo2,B 类碱性螺旋-环-螺旋蛋白 1,bHLHb1,E 类碱性螺旋-环-螺旋蛋白 19,bHLHe19,蛋白激酶 C 结合蛋白 2,蛋白激酶 C 结合蛋白 RACK17)由人 OLIG2(也称为 BHLHB1、BHLHE19、PRKCBP2、RACK17)基因(基因 ID:10215)所编码的。Olig2 在大脑的少突胶质细胞中表达。在少突胶质细胞瘤中也观察到该蛋白的强表达。Olig2 是脊髓中少突胶质细胞和运动神经元特异性以及后脑中体细胞运动神经元发育所必需的。它与 ZNF488 共同作用促进少突胶质细胞分化。在细胞核和细胞质中均观察到 Olig2。其核定位信号包含在 bHLH 域(aa 108-162)中。它可以以天然形式被掩盖,并且可以通过与 E 类 bHLH 伴侣蛋白或与 NKX2-2 相互作用来介导向核的转运。Olig2 与 Olig1 结合建立胚胎神经管的运动神经元祖域。去除 Cdx 转录因子可导致 Olig2 的持续诱导和颅运动神经元祖细胞的异位产生。研究表明,涉及 Olig2 的染色体畸变会导致某种形式的 T 细胞急性淋巴细胞白血病(T-ALL)。(参考文献:Metzis, V., et al. (2018).Cell 175(4); 1105-1118).
特異性
其他物种尚未经过测试。
通过蛋白质印迹识别 〜32 kDa Olig-2 蛋白。
免疫原
重组小鼠 Olig-2
應用
抗 Olig-2 抗体是抗少突胶质细胞转录因子 2 的抗体,用于 IC、IH、IH(P)、IP 和 WB。
研究子类别
神经 & 胶质标记
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:
将先前批次以 1:2,500-1:5,000 的稀释度用于人、大鼠和小鼠细胞系(人少突胶质瘤、大鼠原发性神经上皮、小鼠转染)和组织(脑​​和脊髓)的蛋白质印迹中。
免疫印迹:
人少突胶质细胞瘤和小鼠转染的细胞系使用稀释度为 1:500-1:1,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫细胞化学:
将先前批次以 1:500-1:1,000 的稀释度用于人、大鼠和小鼠细胞系(人类少突胶质瘤、大鼠原发性神经上皮细胞、小鼠转染)和组织(脑​​和脊髓)的免疫细胞化学中。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定
品質
通过免疫组化对胶质母细胞瘤进行了评估
免疫组化(石蜡):
代表性批次数据。
胶质母细胞瘤中的抗 Olig2(AB9610)染色模式形态。用 pH 9.0 的 TE 缓冲液对组织进行预处理。使用带有 HRP-DAB 的 IHC-Select Detection 将多克隆抗体稀释至 1:500。
使用 TE 缓冲液抗原决定簇修复进行最佳染色: 胶质母细胞瘤
標靶描述
~32 kDa
外觀
形式:纯化
硫酸铵沉淀
纯化的兔多克隆抗体。在 100 mM 甘氨酸,200 mM Tris,pH 8.0 中的液体。
儲存和穩定性
自收到之日起在2-8ºC可稳定保存6个月。
分析報告
对照
小鼠脑全细胞裂解液,PC12 全细胞裂解液,脑(大鼠)组织裂解液
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Inga Nazarenko et al.
PloS one, 6(4), e18303-e18303 (2011-04-15)
Deregulation of platelet-derived growth factor (PDGF) signaling is a hallmark of malignant glioma. Two alternatively spliced PDGF-A mRNAs have been described, corresponding to a long (L) and a short (S) isoform of PDGF-A. In contrast to PDGF-A(S), the PDGF-A(L) isoform
The probable cell of origin of NF1- and PDGF-driven glioblastomas.
Hambardzumyan, D; Cheng, YK; Haeno, H; Holland, EC; Michor, F
Testing null
PCP effector proteins inturned and fuzzy play nonredundant roles in the patterning but not convergent extension of mammalian neural tube.
Heydeck W, Liu A.
Developmental Dynamics null
Loss of ATM/Chk2/p53 pathway components accelerates tumor development and contributes to radiation resistance in gliomas.
Squatrito, M; Brennan, CW; Helmy, K; Huse, JT; Petrini, JH; Holland, EC
Cancer Cell null
F Giannitti et al.
Veterinary pathology, 51(4), 832-845 (2013-09-21)
Reports of primary nervous system tumors in wild raccoons are extremely rare. Olfactory tumors were diagnosed postmortem in 9 free-ranging raccoons from 4 contiguous counties in California and 1 raccoon from Oregon within a 26-month period between 2010 and 2012.
商品
探索抗体处理基础知识,包括有关结构、类别和正常免疫球蛋白系列的技术信息。
抗体可与特定的抗原结合,产生独特的抗体-抗原复合物。本文讨论这一连接键的性质,以及其作为分子标签的研究应用。
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
查看所有结果
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.