主要文件
AB8126
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody
serum, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pTyr795)
基因信息
human ... ITGB1(3688)
特异性
Integrin B1 phosphorylated on Tyr795
应用
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody is an antibody against phospho-Integrin β1 (Tyr795) for use in WB.
质量
Routinely evaluated by immunoblot.
目标描述
120kDa
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1