主要文件
96100023
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
材料
glass filled polypropylene surface (exterior)
製造商/商標名
Vantage
技術
protein purification: suitable
直徑
1.1 cm (0.4 in.)