Key Documents
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
别名:
Z(2-Cl)-OSu, N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10ClNO5
CAS号:
分子量:
283.66
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
製造商/商標名
Novabiochem®
mp
101-105 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI 密鑰
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
聯結
Replaces: 01-63-0003
分析報告
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3