8.44000
1 of 10
Sigma-Aldrich
422053
DBE 二元酯
112755
丁二酸二甲酯
Supelco
73605
186252
己二酸二甲酯
484202
二丙二醇甲醚醋酸酯,异构体混合物
72845
戊二酸二甲酯
484431
丙二醇单甲醚乙酸酯
406562
67262
2-乙基己基丙烯酸酯
422037
DBE-3
200
liquid
1.09 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
Warning
Eye Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1