主要文件
8.43949
Sigma-Aldrich
环戊基甲醚
(stabilised) for synthesis
别名:
CPME
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O
CAS号:
分子量:
100.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
59.9 hPa ( 25 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
效能
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
dilution
(for synthesis)
沸点
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
转变温度
flash point -1 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
37.4 °F - closed cup
闪点(°C)
< 3 °C - closed cup