主要文件
8.43803
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
别名:
2-Methoxy-4-vinylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O2
CAS号:
分子量:
150.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
232-101-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥96.0% (GC)
沸点
224 °C/1013 hPa
mp
9-10 °C
密度
1.11 g/cm3 at 14 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)c1c(ccc(c1)C=C)O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
InChI key
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup