Key Documents
8.43410
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoformate
≥97%
别名:
Triethyl phosphonoformate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15O5P
CAS号:
分子量:
210.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
216-016-8
品質等級
化驗
≥97%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3