主要文件
8.42593
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
for synthesis
别名:
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClNO4S
CAS号:
分子量:
221.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
216-907-1
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
mp
65-67 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(Cl)c1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
InChI key
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3