主要文件
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
别名:
Diethyl dicarbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O5
CAS号:
分子量:
162.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
216-542-8
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
liquid
效能
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
93-94 °C/24 hPa
转变温度
flash point 69 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
156.2 °F - closed cup
闪点(°C)
69 °C - closed cup