主要文件
8.41278
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethylbenzimidazole
for synthesis
别名:
5,6-Dimethylbenzimidazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2
CAS号:
分子量:
146.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
209-488-1
方案
≥99.0% (HPLC)
mp
202-206 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test