文件
8.40080
Sigma-Aldrich
Piperonylbutoxide
for synthesis
别名:
Piperonylbutoxide, α-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propyl-1,3-benzodioxole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H30O5
CAS号:
分子量:
338.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
200-076-7
蒸汽壓力
0.02 hPa ( 60 °C)
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
180 °C/1.3 hPa
轉變溫度
flash point 212 °C
溶解度
0.01 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI 密鑰
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.060
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
339.8 °F - closed cup
閃點(°C)
171 °C - closed cup