主要文件
8.40056
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorodiphenylmethane
for synthesis
别名:
4,4′-Difluorodiphenylmethane, Bis(4-fluorophenyl)methane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
204.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
207-274-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
沸点
265 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)F
InChI
1S/C13H10F2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
InChI key
DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
4,4′-Difluorodiphenylmethane for synthesis. CAS 457-68-1, molar mass 204.22 g/mol.
分析说明
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.157 - 1.161Identity (IR)passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3