文件
8.40018
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethylamine
for synthesis
别名:
N,N-Dimethylethylamine, Ethyldimethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H11N
CAS号:
分子量:
73.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
209-940-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
527 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
190 °C
效力
606 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-11.2 % (v/v)
pH值
12.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
36.5 °C/1013 hPa
mp
-140 °C
轉變溫度
flash point -45.5 °C
密度
0.675 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.673 - 0.676
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup