主要文件
8.22197
Sigma-Aldrich
Lithium tetrahydroborate
for synthesis
别名:
Lithium tetrahydroborate, Lithium boron hydride, Lithium boranate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H4BLi
CAS号:
分子量:
21.78
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352306
EC索引号:
241-021-7
质量水平
expl. lim.
4.00-75.60 % (v/v)
反应适用性
reagent type: reductant
mp
280 °C (decomposition)
溶解性
209 g/L
密度
0.666 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
300 kg/m3
分析说明
Assay (hypochlorite): ≥ 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2