主要文件
8.22188
Sigma-Aldrich
TWEEN® 85
for synthesis
别名:
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
转变温度
flash point >149 °C (DIN 51758)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
法律信息
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
300.2 °F - DIN 51758
闪点(°C)
> 149 °C - DIN 51758