主要文件
8.22047
Sigma-Aldrich
1-Docosanol
for synthesis
别名:
1-Docosanol, Behenyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H46O
CAS号:
分子量:
326.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
211-546-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
solid
沸点
180 °C/0.3 hPa
mp
68-71 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI key
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
410.0 °F
闪点(°C)
210 °C