主要文件
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
别名:
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14IN
CAS号:
分子量:
299.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
210-120-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
溶解度
250 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3