文件
8.21600
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
别名:
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
CAS号:
分子量:
219.22
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
230-077-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
274-277 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
InChI 密鑰
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3