文件
8.21084
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyl orthotitanate
for synthesis
别名:
Tetra-n-butyl orthotitanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2O)4Ti
CAS号:
分子量:
340.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
227-006-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
5.6 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.0-12.0 % (v/v)
bp
310-314 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
轉變溫度
flash point 47 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
  • PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
分析報告
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
116.6 °F
閃點(°C)
47 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1