文件
8.20933
Sigma-Aldrich
3,5-二羟基甲苯
for synthesis
别名:
3,5-二羟基甲苯, 5-甲基间苯二酚,苔黑酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2
CAS号:
分子量:
124.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
207-984-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147 °C/7 hPa
mp
109 °C
轉變溫度
flash point 159 °C
溶解度
80 g/L
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI 密鑰
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
水分(KF): ≤ 4.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2