文件
8.20902
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
for synthesis
别名:
1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, α-(p-Nitrophenyl)glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(OH)CH(OH)C6H4-4-(NO2)
CAS号:
分子量:
213.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
218-624-9
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
pH值
4-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
95-99 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI 密鑰
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3