蒸汽壓力
0.072 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
540 °C
效力
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.9-5.9 % (v/v)
bp
218 °C/1013 hPa
mp
79-82 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
溶解度
slightly soluble ≥0.038 g/L
密度
1.085 g/cm3 at 20 °C
體積密度
550‑600 mg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI 密鑰
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
173.3 °F - closed cup
閃點(°C)
78.5 °C - closed cup