文件
8.20756
Sigma-Aldrich
丙二醛双(二甲缩醛)
for synthesis
别名:
丙二醛双(二甲缩醛), 1,1,3,3-四甲氧基丙烷,丙二醛四甲基缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
164.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-037-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7 (20 °C in H2O)
運動黏度
1.75 cSt(20 °C)
bp
183 °C
轉變溫度
flash point 57 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
閃點(°C)
57 °C - DIN 51755 Part 1