主要文件
8.20678
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
for synthesis
别名:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O3
CAS号:
分子量:
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
200-654-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
效力
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
154-155 °C/16 hPa
mp
27-30 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[o]1c(ccc1C=O)CO
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI 密鑰
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup