蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
171-173 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
轉變溫度
flash point 60 °C
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI 密鑰
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup