文件
8.20554
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
for synthesis
别名:
Allyl acetate, Acetic acid allyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
209-734-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
27.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
374 °C
效力
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1021 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-13.0 % (v/v)
bp
103-104 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
轉變溫度
flash point 6 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.929
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup