文件
8.20538
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
for synthesis
别名:
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, Dibenzoylmethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O2
CAS号:
分子量:
224.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-398-9
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
bp
219-221 °C/24 hPa
mp
74-77 °C
密度
0.800 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI 密鑰
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3