文件
8.20359
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
(stabilised) for synthesis
别名:
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15N3O3
CAS号:
分子量:
249.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
202-936-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 100 °C)
品質等級
效力
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
149-150 °C/3 hPa (decomposes)
mp
26-27 °C
轉變溫度
flash point 165-170 °C
密度
1.11 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI 密鑰
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
347.9 °F
閃點(°C)
175.5 °C