About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14
CAS号:
分子量:
134.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
203-209-7
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
1.33 hPa ( 23 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
410 °C
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
沸点
183 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
转变温度
flash point 58 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59.0 °C - closed cup