文件
8.20162
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
for synthesis
别名:
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminothiobenzophenone, Michler thioketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2NC6H4CSC6H4-4-[N(CH3)2]
CAS号:
分子量:
284.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
214-962-6
化驗
≥84.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
198-206 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2S/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI 密鑰
KFUJUTFTRXYQMG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 84.0 % (a/a)
Identity (NMR-spectrum): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3