Key Documents
8.20151
Sigma-Aldrich
琥珀酸二钠六水合物
for synthesis
别名:
琥珀酸二钠六水合物, 琥珀酸二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4Na2O4 · 6H2O
CAS号:
分子量:
270.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-778-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
pH值
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
349 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
應用
  • 纳米颗粒合成应用:六水琥珀酸钠用于稳健合成均匀分散的三角形银纳米棱镜,表明它在化学还原路径中起着重要作用。该方法有助了解纳米颗粒制造,改进电子到生物医学应用的生产过程(Bahlol et al., 2019)。
分析報告
含量(HPLC₄,以无水物质计): ≥ 99.0 %
干燥失重 (130 °C, 2 h):38.0-42.0 %
同一性(IR):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1