蒸汽壓力
2.8 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
440 °C
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
轉變溫度
flash point 53 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
規格
Saturation Concentration in Air: 14 g/m3 (20 °C)
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup