主要文件
8.19054
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt
(40% solution in water)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352107
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
8.5-10.5 (20 °C in H2O)
沸点
100 °C/1013 hPa
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
分析说明
Assay (iodometric): 38.0 - 42.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.190 - 1.240
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
靶器官
Nervous system
补充剂危害
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2