主要文件
8.18734
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
for synthesis
别名:
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
CAS号:
分子量:
156.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-793-8
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
效能
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7 (0.2 g/L in H2O)
沸点
246 °C/1013 hPa
mp
114-116 °C
转变温度
flash point 132 °C
密度
0.67 g/cm3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(cc(cc1C)O)C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 117 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1