主要文件
8.18598
Sigma-Aldrich
2,3-环氧丙基异丙醚
for synthesis
别名:
2,3-环氧丙基异丙醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O2
CAS号:
分子量:
116.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
223-672-9
蒸汽壓力
13 hPa ( 25 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
290 °C
效力
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
9650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
7 (20 °C, 188 g/L in H2O)
bp
137 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 33 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.918 - 0.920
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup