主要文件
8.18534
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
for synthesis
别名:
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
EC索引号:
223-743-4
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥88.0% (GC)
表单
liquid
沸点
58 °C/17 hPa
转变温度
flash point 44 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C1(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
InChI key
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.843
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
111.2 °F - closed cup
闪点(°C)
44 °C - closed cup