Key Documents
8.18303
Sigma-Aldrich
o-Phenylenedioxydiacetic acid
for synthesis
别名:
o-Phenylenedioxydiacetic acid, 2.2′-(1.2-Phenylenebisoxy)bisacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HOOCCH2O)-C6H4-OCH2COOH
CAS号:
分子量:
226.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
226-488-7
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
176-179 °C
體積密度
140 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H10O6/c11-9(12)5-15-7-3-1-2-4-8(7)16-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 179 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3