主要文件
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
别名:
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(OC2H5)3
CAS号:
分子量:
162.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
209-105-8
形狀
pieces
mp
128-131 °C
密度
1.142 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3