主要文件
8.18061
Sigma-Aldrich
Diphenyl diselenide
for synthesis
别名:
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10Se2
CAS号:
分子量:
312.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
216-780-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
powder
mp
58-61 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3