文件
8.16014
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Cysteine
for synthesis
别名:
(R)-(+)-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO2S
CAS号:
分子量:
121.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-158-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
420 °C
效力
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 1 mol/l): +8.0 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1