主要文件
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
别名:
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NaO5S
CAS号:
分子量:
218.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
258-004-5
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
9 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1