主要文件
8.14894
Sigma-Aldrich
聚乙烯醇,完全水解
(Mw approx. 145000) for synthesis
别名:
聚乙烯醇, PVA, PVOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CHOH-]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
13111042
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
160-240 °C
堆积密度
400‑670 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 药物控释:通过静电纺丝生产的聚乙烯醇基聚合物纳米纤维显示出溶菌酶的有效控制释放机制,表明其在靶向药物输送系统中的潜在应用(Ogawa et al., 2024)。
  • 可回收的水凝胶:完全水解的聚乙烯醇用于在室温下制造可回收的水凝胶,突出了其在开发各种应用的环保材料方面的实用性(Liu et al., 2023)。
  • 抗菌高分子薄膜:聚乙烯醇的水解程度显著影响抗菌聚合物薄膜的性能,其中含有硫酸锌以增强生物医学应用((Sedlarik et al., 2010)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1