Key Documents
8.14863
Sigma-Aldrich
溴化二乙铵
for synthesis
别名:
溴化二乙铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H12N · Br
CAS号:
分子量:
154.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
228-466-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
215-218 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(银量法): ≥ 98.0 %(a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 216 °C
熔化范围(上限值): ≤ 219 °C
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3