Key Documents
8.14675
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
for synthesis
别名:
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O2
CAS号:
分子量:
112.13
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-303-2
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
mp
104-107 °C
轉變溫度
flash point 100 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 104 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
100 °C