文件
8.14631
Sigma-Aldrich
n-Tridecane
for synthesis
别名:
n-Tridecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11CH3
CAS号:
分子量:
184.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
211-093-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
>204 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
密度
0.757 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1