主要文件
8.14588
Sigma-Aldrich
1,2-丙二醇二乙酸酯
for synthesis
别名:
1,2-丙二醇二乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O4
CAS号:
分子量:
160.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
210-817-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
431 °C
效力
13530 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.8-12.7 % (v/v)
bp
190-191 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 87 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.056 - 1.058
鉴定(IR):通过测试
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup