文件
8.14561
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
for synthesis
别名:
3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
240-837-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
bp
114 °C/19 hPa
mp
32-35 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
JFTPIEHHCQPVCS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1