Key Documents
8.14388
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
for synthesis
别名:
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
227.28
分類程式碼代碼:
12352115
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
195-198 °C
儲存溫度
2-30°C
一般說明
for synthesis
應用
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine for synthesis. CAS 119106-38-6, molar mass 227.28 g/mol.
分析報告
Assay (of S)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 195 °CMelting range (upper value)≤ 198 °CSpec. rotation [α²0/D (c=2 in aceton)-192.0 - -190.0 °Identity (IR)passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3