主要文件
8.14204
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
for synthesis
别名:
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
175.18
分類程式碼代碼:
12352102
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
bp
67-69 °C/1 hPa
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2)4-11-6(12-5-7)3-8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
AVQLWXDZRAOBJX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis. CAS 33884-29-6, molar mass 175.18 g/mol.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 95.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.135 - 1.140Identity (IR)passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3